Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well-Tablett-/Halterungsset für Veriti™ Systeme
Entwickelt für eine effiziente Probenverarbeitung
Marke: Applied Biosystems™ 4381850
Additional Details : Gewicht : 0.34000kg
Includes: 10 MicroAmp 96-Well-Tablett/Halterungssets.
Beschreibung
Speziell entwickelt, um MicroAmp 8er-Röhrchenstreifen (0,2 ml) und MicroAmp-Reaktionsröhrchen ohne Kappen (0,2 ml) in einem 96-Well-Format für die Verarbeitung auf dem Veriti 96-Well-Thermocycler zu halten.
- Speziell für MicroAmp 8er-Röhrchenstreifen (0,2 ml) und MicroAmp Reaktionsröhrchen ohne Verschluss (0,2ml) entwickelt
- Hergestellt mit hoher Spezifität zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Produkts
- Ermöglicht die Organisation von Röhrchen während des Hinzufügens von Proben und Gemisch
- Verringert Verschüttungen und Verwechslungen von Röhrchen durch Sichern und Bestellen von Röhrchen auf dem Labortisch
- Wenn die Proben fertig sind, wird das Röhrchentablett direkt auf den Block des Veriti 96 Well-Thermocyclers gesetzt
- Kein lästiges Umfüllen von Röhrchen mehr erforderlich, und der Thermokontakt für den Thermozyklus wird bereitgestellt
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
Tablett/Halterungssatz | |
PCR | |
10 Tabletts |
Enthält 10 MicroAmp™96 Well-Tablett-⁄Halterungssets. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Blau | |
GeneAmp , SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ProFlex™ PCR-System | |
96-Well-Platten | |
Raumtemperatur |