Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well-Base
Praktisch für die Vor- und Nachverarbeitung von PCR-Proben
Marke: Applied Biosystems™ N8010531
Additional Details : Gewicht : 0.74000kg
Includes: 10 MicroAmp 96-Well-Profile.
Beschreibung
Für die Aufnahme von MicroAmp Reaktionsröhrchen in Tablett-/Halterungssets oder MicroAmp 96-Well-Reaktionsplatten für den praktischen Einsatz in der Probenverarbeitung vor und nach der PCR.
- Einfache Handhabung beim Pipettieren
- Mehr Flexibilität durch Platten mit 24 Wells und 96 Wells
- Einheitliche Ergebnisse
- Verwendbar mit allen Instrumenten, die über beheizte Probenabdeckungen verfügen, ohne Kondensation und die Notwendigkeit von Mineralöl-Overlays
- Firmeneigene MicroAmpreaction Röhrchen sind für eine leistungsstarke PCR unerlässlich, um eine maximale Temperatur und eine einheitliche Amplifikation von Proben zu gewährleisten
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
96-Well-Profil | |
PCR | |
10 Stück |
Enthält 10 MicroAmp™ 96-Well-Profile. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Schwarz | |
2720 Thermocycler, 6100 Thermocycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR System, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermocycler, ViiA™ 7 Fast System, QuantStudio™ Dx | |
96-Well-Platten | |
Raumtemperatur |