Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 48-Well optische Klebefolie
Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Kontaminationen zwischen Wells und Probenverdunstungen beim Auftragen auf 48-Well-Mikrotiterplatten
Marke:  Applied Biosystems™ 4375323
248.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10488444
  • 488.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 100 oder 25 MicroAmp 48-Well optische Klebefolie
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Wells werden durch druckempfindliche Klebefolie fest versiegelt.
  • Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
  • Einfach anzuwenden und zu entfernen, bleibt nicht an den Handschuhen kleben
  • Verhinderung von Probenverlust
  • Ein optisch durchsichtiger Klebefilm verhindert Probenverlust durch sichere Versiegelung in Wells von Mikrotiterplatten und verringert Lecks, Verdampfung und Kontamination zwischen Proben-Wells, damit konsistente Echtzeit-PCR-Daten bereitgestellt werden können.
  • Einfach zu verwenden: Einfach die Schutzfolie abziehen und fest auf die Oberseite der Mikrotiterplatte aufdrücken.
  • Nach der Versiegelung können Mikrotiterplatten sicher gestapelt werden, ohne dass Kontamination zu befürchten ist.
  • Passt auf MicroAmp Fast optische 48-Well-Platten
Hinweis: Informationen zu den Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Marken finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Anwendungen:
PCR, PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Optisch
48
Enthält 100 MicroAmp™ 48-Well optische Klebefolien. Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
MicroAmp
48-Well-Platte
Polyester
100 films
StepOne™,
Folie, Dichtung oder Applikator
Druckempfindlich
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2024122242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4375323
Chargennummer2023923209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4375323
Chargennummer2024322242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4375323
Chargennummer2023D22154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number4375323
Chargennummer2024724161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number4375323
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 48-Well optische Klebefolie > 100 Folien