Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Reagent Kit
Bietet einzeln verpackte PCR-Komponenten und den MeltDoctor™ HRM-Farbstoff, der für die hochauflösende Schmelzkurvenanalyse erforderlich ist.
Marke: Applied Biosystems™ 4425557
662.20 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase, AmpliTaq Gold 360 Puffer, 360 GC Enhancer, GeneAmp™ dNTP Blend, MeltDoctor HRM Farbstoff (20x)
Beschreibung
High Resolution Melting (HRM)-Analyse wird nach der PCR als Analysemethode zur Identifizierung der genetischen Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet.
High Resolution Melting (HRM)-Analyse wird nach der PCR als Analysemethode zur Identifizierung der genetischen Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet.
Inhalt dieses Kits:
- AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, die in Kombination mit AmpliTaq Gold™ 360 Buffer und 360 GC Enhancer eine Vielzahl von DNA-Sequenzkontexten verstärkt. AmpliTaq Gold™ 360-DNA-Polymerase sorgt für eine 360°-Abdeckung einer ganzen Reihe von Zielen
- GeneAmp™ dNTP-Mischung
- MeltDoctorHRM Farbstoff, eine stabilisierte Form des fluoreszierenden SYTO™ 9 doppelsträngigen Nukleinsäure-Farbstoffs, entwickelt von Molecular Probes
Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Genetische Variationsanalyse mittels Echtzeit-PCR, Genotypisierung & Genomprofilierung, HRM (High Resolution Melting)-Analyse, Methylierungsanalyse, methylierungsempfindliche HRM-Analyse, PCR & Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik & Non-Cording-RNA-Forschung, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Inhalt dieses Kits: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase (2 x 50 µl, jeweils bei 5 U/µl), AmpliTaq Gold™ 360 Buffer, 360 GC Enhancer, GeneAmp™ dNTP Blend und MeltDoctor™ HRM Dye (20x). Das Kit bietet ausreichend Material für 250 20 µl Reaktionen bei Verwendung von 2 U AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase pro Reaktion. Bei -15 ° bis -25 ° lagern Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (exaktes Verfallsdatum auf Produkt und COFA aufgedruckt). |
|
Hoch | |
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System | |
HRM (High Resolution Melting)-Farbstoff, SYTO 9 | |
Hrm-Reagenzienkit | |
Real-Time PCR (qPCR) |
HRM | |
qPCR | |
Hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (HRM), Mutations-Scans | |
SNPs (Unbekannt oder Zahlreich), epigenetische Targets | |
MeltDoctor™ | |
1 kit | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.