Learn More
Applied Biosystems™ JUN™ Spectral Calibration Plate, 96-well
Für die JUN™ Spektralkalibrierung Ihres Applied Biosystems™ 7500 oder Viia™ 7 Echtzeit-PCR-Systems mit einem 96-Well-Block.
Marke:  Applied Biosystems™ 4461593
138.60 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15810423
  • 252.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Farbstoffformulierungen tragen zur Verbesserung der Multiplexing-Ergebnisse bei, indem fluoreszierende Spektren, die Teil von Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten sind, genauer dargestellt werden.
Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts. Die Farbstoffformulierung trägt zur Verbesserung der Multiplexing-Ergebnisse bei, indem fluoreszierende Spektren, die Teil von Echtzeit-PCR-Experimenten sind, genauer dargestellt werden.
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 ° bis -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
7500 System
Real Time PCR (qPCR)
1 plate
JUN™, JUN™
Spektrenkalibrierungsplättchen
Trockeneis
Spektralkalibrierung