Learn More
Applied Biosystems™ JUN™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 384-well
Für die JUN™ Farbstoff-Spektralkalibrierung verschiedener Systeme
Marke: Applied Biosystems™ A24733
112.50 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen verbessern die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts. Die Farbstoffformulierung verbessert die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Bestellinformation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C). | |
QuantStudio™, ViiA™ 7 System | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Spektralkalibrierung |
JUN™, JUN™ | |
Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff | |
1 plate |
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.