Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend with dUTP (12.5 mM)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
Marke: Applied Biosystems™ N8080270
152.00 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
GeneAmp dNTPs sind Desoxynukleotidtriphosphate mit dUTP, die zur Bildung dU-haltiger PCR-Reaktionsprodukte in einer Strategie zur Verschleppungsvermeidung in Verbindung mit AmpErase™ Uracil N-Glycosylase (UNG) verwendet werden können.
- dNTPs sind hochgradig rein und eignen sich deshalb ideal für den Einsatz bei PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen.
- dNTPs mit dUTP sind für den Einsatz in der Verschleppungsprävention optimiert
- Garantierte PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR-Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystemen
- Die vorgefertigten dNTP-Mischungen sind in verschiedenen anwenderfreundlichen Konzentrationen erhältlich
- GeneAmp dNTP-Mischung (12,5 mM mit dUTP) enthält 1 ml einer 12,5 mM-Lösung aus dNTPs (je 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP und 5,0 mM dUTP)
- Ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen mit je 100 μl
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Der PCR-Prozess ist durch Patente im Besitz der Roche Molecular Systems, Inc. und F. Hoffmann-La Roche Ltd. patentrechtlich geschützt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerung bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät mit konstanter Temperatur. | |
GeneAmp™ | |
Trockeneis | |
12,5 mmol |
Flüssig | |
1 ml | |
Standard-PCR |