Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-Mischung (je 2,5 mM)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
Marke: Applied Biosystems™ N8080260
42.75 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Jedes Fläschchen GeneAmp Desoxynukleotidtriphosphate enthält 1 ml einer 10 mM-Mischung mit je 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP.
- dNTPs sind von hoher Reinheit und deshalb ideal für den Einsatz bei PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen
- Garantiert für PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystem
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Spezifikation
GeneAmp™ dNTP Blend enthält 1 ml mit je 2,5 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP (eine Mischung aus 10 mM-dNTPs). Ausreichend für 200 PCR-Amplifikationen mit je 50 µl. Lagerung bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät mit konstanter Temperatur. | |
GeneAmp™ | |
Trockeneis | |
10 mmol |
Flüssig | |
1 ml | |
Standard-PCR |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.