Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-Mischung (je 2,5 mM)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
Marke: Applied Biosystems™ 4303441
295.20 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GeneAmp dNTPs sind Desoxynucleotid-Triphosphate mit dUTP, die zur Erzeugung dU-haltiger PCR-Produkte ohne Verschleppung in Verbindung mit AmpErase™ Uracil-N-Glycosylase (UNG) verwendet werden können.
- dNTPs sind von hoher Reinheit und eignen sich deshalb ideal für den Einsatz in PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen
- dNTPs mit dUTP sind für den Einsatz in der Verschleppungsprävention optimiert
- Garantierte PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR-Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystemen
- Die vorgefertigten dNTP-Mischungen sind in verschiedenen anwenderfreundlichen Konzentrationen erhältlich
- Jedes Fläschchen enthält 1 ml mit 10-mm-Mischung, bestehend aus einer Lösung mit je 2,5 mm ATP, dCTP, dGTP und dTTP
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Der PCR-Prozess ist durch Patente im Besitz der Roche Molecular Systems, Inc. und F. Hoffmann-La Roche Ltd. patentrechtlich geschützt.
Spezifikation
Lagerung bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät mit konstanter Temperatur. | |
GeneAmp™ | |
Trockeneis | |
10 mmol |
Flüssig | |
6 x 1 ml | |
Standard-PCR |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.