Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer II (250 units/tube)
94 kDa, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
Marke:  Applied Biosystems™ N8080167
Artikelnummer. 10458254
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die AmpliTaq DNA-Polymerase wird durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli gewonnen und ist das am umfassendsten charakterisierte Enzym, das für den PCR-Prozess verfügbar ist. Die rekombinante Natur und die Reinigungsmethode bieten eine unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit.
  • Charakterisiertes Enzym für PCR-Prozess verfügbar
  • QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Ideal für PCR
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase and Buffer I. Store at –15 to –30°C.
5' - 3'
1 X
5 kb or less
AmpliTaq DNA Polymerase
1500 units
3'-A
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer II (250 units/tube) > 1500 Einheiten