Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 DNA Polymerase
GREENER_CHOICE
Amplifikation einer großen Bandbreite von DNA-Sequenzen bei Verwendung mit dem erweiterten AmpliTaq 360 Puffer und 360 GC-Enhancer
Marke:  Applied Biosystems™ 4398897
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10330985
  • 15290.00 CHF / 25000 Einheiten
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: AmpliTaq 360 DNA-Polymerase wird mit 5 U/μl mit 10x AmpliTaq& 360 PCR-Puffer, 25 mM M2Cl2und 360 GC-Enhancer geliefert. Typischerweise werden 1.5 ml jedes AmpliTaq 360 Puffers, 25 mM MgCl2und 360 GC-Enhancer pro 250 U Enzym geliefert. Das Lagerungspuffer-Enzym wird in 20 mM Tris, pH 9.0, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) Glycerin geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des Thermus aquaticus-DNA-Polymerasegens exprimiert in E. coli. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Beschreibung
Beschreibung
The Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA Polymerase, when used with the new enhanced AmpliTaq 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. Compared to the original AmpliTaq DNA Polymerase, AmpliTaq 360 DNA Polymerase is purified by an additional proprietary separation process that reduces contaminating bacterial DNA sequences from the enzyme preparation. This ultra-pure enzyme reduces false positive results, amplifies low-level target sequences, and, when combined with the proprietary AmpliTaq 360 Buffer Kit, promotes the amplification of a variety of templates, including those from bacterial and human genomes.
Bei der Verwendung mit dem verbesserten 360 Puffer und hochreinem Enzym werden falschpositive Ergebnisse reduziert, Zielsequenzen mit niedriger Kopienzahl amplifiziert und die Amplifikation verschiedener Templates, einschließlich der aus bakteriellen und menschlichen Genomen, für eine hervorragende Spezifität, Reproduzierbarkeit und Ausbeute über sehr viele unterschiedliche Zielen gefördert. Im Vergleich zu original AmpliTaq DNA-Polymerase wurde die AmpliTaq 360-Polymerase durch einen zusätzlichen firmeneigenen Trennprozess gereinigt, um kontaminierende bakterielle DNA-Sequenzen aus dem Enzympräparat zu entfernen.
  • Reduziert falsch positive Ergebnisse
  • Amplifiziert Low-Level-Zielsequenzen
  • In Kombination mit dem firmeneigenen AmpliTaq 360 Pufferkit wird die Amplifikation verschiedener Templates, einschließlich der von bakteriellen und menschlichen Genomen, gefördert
  • Optimiert für ein extrem breites Spektrum an Zielsequenzen – von alltäglichen bis zu anspruchsvollen Zielen
  • Beispiellose Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute
  • Marktführender GC-Enhancer für die robuste Amplifikation von GC-reichen Sequenzen
  • Liefert Sequenzierungsdaten höchster Qualität
  • Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AmpliTaq™ 360 DNA-Polymerase wird mit 5 E⁄µl mit 10X AmpliTaq™ 360 PCR-Puffer, 25 mM MgCl2 und 360 GC-Enhancer geliefert. Für gewöhnlich werden 1,5 ml AmpliTaq 360 Puffer, 25 mM MgCl2 und 360 GC-Verstärker mit je 250 Einheiten Enzym geliefert.
• Das Lagerungspufferenzym wird in 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w⁄v) Tween 20,
50 % (v⁄v) Glycerin geliefert.
• Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des Thermus aquaticus-DNA-Polymerasegens, exprimiert von E. coli
. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt. Bei Lagerung bei -15 bis -25 °C behält dieses Produkt die Leistung mindestens bis zum Verfallsdatum bei, das auf dem Etikett des Röhrchens angegeben ist. Vor der Verwendung gefrorene Komponenten auf Raumtemperatur auftauen und gut mischen.
Das Produkt ist garantiert bis zu 12 Monate haltbar, wie durch das Verfallsdatum angegeben.
Mittel
Standard
Nachhaltige Verpackung
25 x 1.000 Einheiten
5 U/µl
Nein
3'-A
5 kb oder weniger
Eigenständiges Enzym
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase
5' – 3'
DNA-Polymerase
Standard-PCR
1X
20.000 Reaktionen
Separate Komponenten
DNA
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.