Learn More
Novus Biologicals™ Apolipoprotein L1 Overexpression Lysate
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-10546
Artikelnummer. 18170270
  • 820.00 CHF / 0.10 Milligramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Apolipoprotein L1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_3652. The protein contains a C-terminal DDK tag.
0.1 mg
Protein
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
RIPA buffer
Homo sapiens Apolipoprotein L1, mRNA.
Native
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke