Learn More
Novus Biologicals™ Apolipoprotein CIII Overexpression Lysate
Marke: Novus Biologicals™ NBL1-07618
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Apolipoprotein CIII Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.Spezifikation
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26566 and based on accession number NM_4. The protein contains a C-terminal DDK tag. | |
0.1 mg | |
Protein | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Native |
Western Blot | |
RIPA buffer | |
Homo sapiens apolipoprotein C-III (APOC3), mRNA. | |
APOC3, apoC-III, Apo-CIII, APOCIII, Apolipoprotein C3, apolipoprotein C-III, MGC150353 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur