Learn More
WTW™ KT 0,05 - 2,50 mg/l AOX AOX 00675 .
Mit Zertifikat für optimale Präzision.
Marke:  WTW™ 252023
Artikelnummer. 11782265
  • 253.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Praktisch und kostengünstig
  • Garantierte Qualität nach AQA/IQC
  • Für einen unregelmäßigen oder sehr großen Probendurchsatz im Labor
  • Hinzufügen, Einführen, Messen und Ablesen von Proben
  • Reaktionsküvette mit Barcode- oder Methodenauswahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eisen(III)-Thiocyanat
Spektralphotometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™
25
25 Tests
AOX-Zelltestkit
Für behandeltes Abwasser, behandeltes Galvanikabwasser, behandeltes Abwasser aus Chlorbleichen
Zertifikate
0,05 bis 2,50 mg/l
Photometrisch
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • AOX Cell Test Method: photometric 0.05 - 2.50 mg/l Spectroquant
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, mercury(II) cyanate