Learn More
Antimontrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685452
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-56-4
Summenformel F3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 178.75
MDL-Nummer MFCD00011218
InChI-Schlüssel GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC-Name Trifluorstiban
SMILES F[Sb](F)F
Spezifikation
Siedepunkt 376.0°C
Chemischer Name oder Material Antimony trifluoride
Schmelzpunkt 292.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodimetry)
Strukturformel SbF3
Fieser 05,526; 06,553
Merck Index 15, 697
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water, insoluble in nh3
Formelmasse 178.75
Reinheit (%) 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony trifluoride
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Consigli di prudenza
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.