Learn More
Antimontribromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
121.61 CHF - 431.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-61-9 |
---|---|
Summenformel | Br3Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 361.48 |
InChI-Schlüssel | RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 |
PubChem CID | 24615 |
IUPAC-Name | Tribromstiban |
SMILES | Br[Sb](Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15249826
|
Thermo Scientific Acros
318400500 |
50 g |
121.61 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15259826
|
Thermo Scientific Acros
318402500 |
250 g |
431.15 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7789-61-9 | |
361.48 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
Tribromstiban |
Br3Sb | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
24615 | |
Br[Sb](Br)Br |
Spezifikation
280.0°C | |
97.0°C | |
96% min. (Argentometry) | |
SbBr3 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
Br[Sb](Br)Br | |
361.48 | |
361.48 | |
Rein |
Antimony tribromide | |
7789-61-9 | |
Br3Sb | |
15,695 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
Tribromstiban | |
24615 | |
97% | |
Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI EINATMEN:Die Person frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter über eine zugelassene Abfallentsorgungseinrichtung entsorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 232-179-8
RUO – Research Use Only