Learn More
Antimonstab, 12.7 mm (0.500 in.) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
80 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony rod |
Namenshinweis | 12.7mm (0.500 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 80 g |
Reinheit (%) | 99.999% |
Geruch | Odorless |
Gewicht | ≈2.16cm/20g |
Form | Stange, gegossen |