Learn More
Antimon(III)-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony(III) isopropoxide |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.31 g/mL |
Siedepunkt | 68°C (3 mmHg) |
Flammpunkt | 77°C (141°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 298.8 |