Learn More
Antimon(III)-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony (III) ethoxide |
Dichte | 1.524 g/mL |
Siedepunkt | 95°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 256.9 |
Reinheit (%) | 99.9% |