Learn More
Antimon(III)-chlorid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 223.5°C |
Chemischer Name oder Material | Antimony(III) chloride |
Schmelzpunkt | 73.4°C |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1733 |
Merck Index | 14,707 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and acetone and acids. |
IUPAC-Name | Trichlorstiban |