Learn More
Antimon(III)-chlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423944
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon(III)-chlorid wird eingesetzt, um bestimmte Verbindungen, wie z. B. Cholesterole, nachzuweisen. Es ist ein Komplexbildner, der im kolorimetrischen Carr-Price-Test zum Nachweis von Carotinoiden einschließlich Vitamin A verwendet wird. Es wird als Beizmittel und als Flammschutzmittel für Textilien eingesetzt. Es wird als Katalysator für Chlorierungs- und Polymerisationsreaktionen eingesetzt. Es wird zur Beschichtung von Stahl bei der Herstellung von Bronze verwendet, als Schneidstoff für Antimonsalz und als Konservierungsmittel in der Medizin. Es wird als analytisches Reagenz für Chloral und Aromaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Salzsäure, Alkohol, Benzol, Kohlenstoffdisulfid, Dioxan, Chloroform, Äther, Aceton und Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich in organischen Basen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Ätzende Wirkung auf Haut und Metallen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Es zersetzt sich in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 223.5°C
Chemischer Name oder Material Antimony (III) chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1733
Merck Index 14,707
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
IUPAC-Name Trichlorstiban
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antimony trichloride