Learn More
Antimon(III)-chlorid, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 283 °C |
Chemischer Name oder Material | Antimon(III)-chlorid |
Schmelzpunkt | 73.4 °C |
Menge | 5 g |
Strukturformel | SbCl3 |
UN-Nummer | UN1733 |
Formelmasse | 228.12 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.0 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Glasflasche |