Learn More
Antimon, ≥ 99 %, Pulver, 0.15 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Grau
Namenshinweis p.a., 0.15 mm
CAS 7440-36-0
Schmelzpunkt 630°C
Siedepunkt 1635°C
Dichte 6.68
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Summenformel Sb
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Menge 10 g
Merck Index 15, 683
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
IUPAC-Name Antimon
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Formelmasse 121.75
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony, powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Antimon, ≥ 99 %, Pulver, 0.15 mm, Thermo Scientific Chemicals >