Learn More
Honeywell™ North™ North Fingerlinge aus Nitril
Click to view available options
Größe:
M
L
Beschreibung
- Die patentierte Nitrilformulierung ist bequem und sehr dehnbar
- Ein geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen führt zu weniger Kontamination durch reaktive Ionen
- Verhindert schädliche statische Entladungen in einer Vielzahl von Anwendungen
- Frei von Naturlatexproteinen, die allergische Reaktionen hervorrufen können
- Gleichmäßige Dicke mit ausgezeichneter Tastempfindlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OSHA-Standard – 29 CFR 1915.157 |
Anwendungen | Industriell |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | ESD-Fingerling |
Größe | L |