Learn More
anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from goat.
Marke: Life Science products Cytiva NA935
570.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21890" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rt
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Spezifikation
IgG | |
HRP | |
Affinity Purified | |
Secondary |
Monoclonal | |
Goat | |
1 mL | |
IgG |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- ||Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz
- UNKNOWN ACUTE-4 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.