Learn More
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from donkey.
Marke: Life Science products Cytiva NA9340-1ML
Additional Details : Gewicht : 0.02340kg
Beschreibung
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Immunogen: Rabbit IgG
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Spezifikation
IgG F(Ab')2 | |
HRP | |
Affinity Purified | |
Secondary | |
IgG |
Monoclonal | |
Donkey | |
1 mL | |
Rabbit |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol