Learn More
Novus Biologicals™ Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 3 Population (7.5 um) Kit
The Anti-Mouse Ig (H+L) Compensation Beads are designed to capture fluorophore-conjugated antibodies, serving as accurate and consistent compensation controls in multicolor flow cytometry.
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-00499
Artikelnummer. 18355146
  • 523.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
3 x 5 mL
PBS, 0.2% BSA
Durchflusszytometrie