Learn More
Novus Biologicals™ Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 2 Population (3.0-3.4 um) Kit
designed to capture fluorophore-conjugated antibodies, serving as accurate and consistent compensation controls in multicolor flow cytometry
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-11302
Artikelnummer. 18375223
  • 558.00 CHF / 5 Milliliter
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Anti-Mouse Ig (H+L) Comp-Bead 2 Population (3.0-3.4 um)
Durchflusszytometrie
5 mL
PBS, 0.2% BSA
Kit