Learn More
IgG (H+L) Sheep anti-Human, FITC, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA516924
Artikelnummer. 11385893
  • 184.00 CHF / 2 Milliliter
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
PA5-16924 targets IgG in IF applications and shows reactivity with human gamma-chain IgG. The PA5-16924 immunogen is IgG from human serum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG (H+L)
Polyclonal
TBS with 1% carrier protein and 0.1% sodium azide; pH 7.4
IgG from human serum
2 mL
Secondary
4° C
IgG
Immunofluorescence
FITC
Sheep