Learn More
anti-Human IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Marke: Life Science products Cytiva NA933-1ML
113.12 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 55965-84-9 Gewicht : 0.05200kg
Beschreibung
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Hu
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Spezifikation
IgG | |
HRP | |
Affinity Purified | |
Secondary |
Monoclonal | |
Sheep | |
1 mL | |
IgG |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1