Learn More
BD Biosciences™ Anti-humane Kontrolleγ1 FITC/γ1 PE/CD45 PerCP mit BD Trucount™ Röhrchen (RUO/GMP)
Dreifarbiges direktes Immunfluoreszenz-Reagenz, das als isotypische (negative) Kontrolle für die durchflusszytometrische Immunphänotypisierung von Erythrozyt-lysiertem Vollblut mit BD TriTEST-Reagenzien der BD-Familie von Durchflusszytometern verwendet wird.
Marke: BD Biosciences™ 337079
Additional Details : Gewicht : 0.43170kg
Beschreibung
- Klon 2D1 X40 X40 (RUO (GMP))
- BD TriTEST™ Kontrolle, γ1-Fluorescein-Isothiocyanat (FITC)/γ1-Phycoerythrin (PE)/CD45-Peridinchlorophyll (PerCP) ist ein dreifarbiges direktes Immunfluoreszenz-Reagenz, das als isotypische (negative) Kontrolle für die durchflusszytometrische Immunphänotypisierung von Erythrozyt-lysiertem Vollblut mit TriTEST-Reagenzien der BD-Familie von Durchflusszytometern verwendet wird.
- Die BD TriTEST Kontrolle wird verwendet, um die ungefärbte Lymphozytenpopulation auf einer Fluoreszenz1 (FL1) vs. Fluoreszenz2 (FL2)-Anzeige und alle nicht antigen-spezifischen Antikörperbindungen (unspezifische Färbung) zu bestimmen, insbesondere solche, die durch Fc-Rezeptoren verursacht werden.
- Die BD TriTEST Kontrolle ist für die in-vitro-Diagnostik mit diagnostischen BD in-vitro-TriTEST-Reagenzien bestimmt.
- Inhalt:
- Spezifität: CD45, Klon: 2D1, Format: PerCP, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K
- Klon: X40, Format: FITC, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K,
- Klon: X40, Format: PE, Isotyp: IgG<sub>1</sub> K
Specifications
Trucount Röhrchen | |
50 Tests | |
RUO (GMP) |
Lagern Sie das Reagenz bei 2 bis 8 °C, um die Stabilität zu erhalten. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz nicht einfrieren oder während der Lagerung oder während der Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen. Das Reagenzfläschchen trocken halten. Verwenden Sie das Reagenz nicht, wenn Sie Veränderungen im Aussehen beobachten. Niederschläge oder Verfärbungen weisen auf Instabilität oder Verschlechterung hin. | |
Testreagenzien für die Immunfluoreszenz-Durchflusszytometrie |