Learn More
Nitritex™ Antibeschlagspray
Beheben Sie mit diesem Spray Probleme mit dem Beschlagen von Brillen. Nitritex™ Anti-Nebel-Spray ist schnell und einfach aufzutragen.
Marke:  Nitritex™ BAFS-601
Artikelnummer. 15298098
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert Beschlagen
  • Luftloses Pumpenwirkungsspray
  • Ungefährlich
  • Farblos
  • Gammabestrahlt
  • Alkoholfrei
  • Schnelle und einfache Anwendung
  • Für alle autoklavierbaren BioClean-Brillen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
Schutzbrillen
60 ml
Antibeschlagspray
Anti-Beschlag-Anwendungen