Learn More
3M™ Beschlagfreie Schutzbrille [geschlossen]
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
- Schützen vor Spritzwasser und Staub
- Konstruktion mit indirekter Belüftung und Antifog-Beschichtung reduzieren das Beschlagen des Glases
- Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
- Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Einzelheiten zur Belüftung | Indirekt belüftet |
Lens Material | Polycarbonat |