Learn More
Anthracen-9-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467956
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Anthracene-9-carboxylic acid is a Cl- transport inhibitor with a moderate to strong inhibitory action on PKA activated cardiac IcI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anthracen-9-carboxylsäure ist ein Cl-Transporthemmer mit einer mäßigen bis starken Hemmwirkung gegenüber PKA-aktiviertem Herz-LCL.
Löslichkeit
Löslich bis 10 mm in Ethanol und bis 100 mm in DMSO. Löslich in Benzol, Chloroform und Hydronaphthalinen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 723-62-6
Summenformel C15H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00001257
InChI-Schlüssel XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
IUPAC-Name anthracen-9-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracene-9-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼218°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 1875336
Löslichkeitsinformationen Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) ≥98%