Learn More
Anthracen-9-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Anthracene-9-carboxylic acid is a Cl- transport inhibitor with a moderate to strong inhibitory action on PKA activated cardiac IcI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anthracen-9-carboxylsäure ist ein Cl-Transporthemmer mit einer mäßigen bis starken Hemmwirkung gegenüber PKA-aktiviertem Herz-LCL.
Löslichkeit
Löslich bis 10 mm in Ethanol und bis 100 mm in DMSO. Löslich in Benzol, Chloroform und Hydronaphthalinen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Anthracen-9-carboxylsäure ist ein Cl-Transporthemmer mit einer mäßigen bis starken Hemmwirkung gegenüber PKA-aktiviertem Herz-LCL.
Löslichkeit
Löslich bis 10 mm in Ethanol und bis 100 mm in DMSO. Löslich in Benzol, Chloroform und Hydronaphthalinen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anthracene-9-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∼218°C (decomposition) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1875336 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water. |
Formelmasse | 222.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |