Learn More
Ansell PowerFlex™ T0 Hi-Viz Yellow™ Handschuhe mit Latexbeschichtung
Artikelnummer. 11716683
Click to view available options
Größe:
9
Bietet hervorragenden öligen Griff mit ausgezeichneter Isolierung
  • Ein Allzweckhandschuh für die Isolierung gegen kalte Bedingungen
  • Thermisches Frottee-Acrylfutter mit einer natürlich isolierenden Latexbeschichtung
  • Die knittrige Latexbeschichtung erhöht den Komfort und die Greiffähigkeit
  • Die hellgelbe Farbe erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Schutz vor Temperaturen von bis zu 15°C (5 °F) über längere Zeiträume und-30 °C (-22 °F) bei kurzzeitigem Kontakt
Compliance
Entspricht ANSI A3 (Schnittfestigkeit) und ANSI4 (Abriebfestigkeit); EN 388, EN 407, EN 511 Normen. CE-Zeichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Beschichteter Bereich Handfläche, Finger
Coating Material Knittriges Latex
Farbe Warnschutz, gelb
Cut Resistance Rating ANSI A3
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Hand Spezifisch
Größe 9
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 480 °F (≤ 15 s)
Temperature (Metric) Max 250°C (≤15 s)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konstruktion, Versand/Empfang und Verwendung im Freien im Winter
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Auskleidungsmaterial Thermoacryl
Serie 80-400
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °F (ausgedehnt), -22°F (intermittierend)
Min. Temperatur (metrisch) 15 °C (ausgedehnt), -30 °C (intermittierend)
Yarn Gauge 7