Learn More
Ansell HyFlex™ Ultra Light Level 2 Schnittfeste Handschuhe aus Nylon
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Ultraleichtes Design mit mittlerer Schnittleistung
- Dünne, unbeschichtete Auskleidung (18-Knoten-Strickdesign mit Dyneema™) hält die Hand bei angenehmer Temperatur
- Anliegende Passform durch Spandex-Verstärkung an Knöcheln und Handfläche
- Silikonfreie Kohlefaser
- Komfort wie mit bloßen Händen
- Lieferbar in Größen von 6 bis 11
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Beschichteter Bereich | Uncoated |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Uncoated |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Specific |
Latex Free | Ja |
Material | HPPE |