Learn More
Ansell HyFlex™ Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, mittlere Beanspruchung, 15 Gauge mit INTEREPT™ Technologie
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Leicht und während langer Arbeitszeiten gut zu tragen
- Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
- Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
- Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
- ANSI-Schnittschutzklasse 2
- EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
- Erhältlich in den Größen 6 bis 11
- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Montage von Weißware
- Schneiden kleiner trockener oder leicht geölter Teile
- Allgemeine Wartungsarbeiten
- Glasherstellung
- Handhabung scharfkantiger Objekte
- Metallverarbeitung
- Kunststoffspritzen und -formen
- Vormontiert
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | EN 388:4342 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Automobil-Teilehandel, EMS, Versorgungsunternehmen, Lagerung |