Learn More
Ansell HyFlex Handschuhe, Handfläche tauchbeschichtet, mit INTERCEPT™ und GRIP Technologie
Artikelnummer. 16079891
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Ultraleichter Handschuh zum Schutz vor Schnittverletzungen mit verbesserter Griffleistung
  • Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
  • Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
  • Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
  • Tauchbeschichtung der Handfläche und Formulierung mit FORTIX™-Technologie für Abriebfestigkeit und Griffigkeit
  • Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
  • Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
  • Gestrickte Handgelenkmanschette
Compliance
Entspricht ANSI A4 (Schnittfestigkeit) und ANSI4 (Abriebfestigkeit); EN388, EN407, EN1149 Normen. CE-Zeichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitril
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A4
Latex Free Ja
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 EN 388:4X21D, EN 388:4421
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Kleinteilen und Komponenten, Handhabung von scharfkantigen Metall-Kleinteilen, leichte Stanzarbeiten, Wartung
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Aramidfaser, Nylon, Spandex, Edelstahl
Modell 11-541 10
Serie HyFlex™ 11-541
Länge (angloamerikanisch) 7,7 in.
Länge (metrisch) 19,6 cm