Learn More
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
20 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anisol |
Schmelzpunkt | -37 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.995 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 154 °C |
Flammpunkt | 51 °C (123.8 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H5 |
Brechungsindex | n20/D 1.516 (Lit.) |
Menge | 2.5 l |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Anisole
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.