Learn More
ABEBA™ Anatom Schwarze Sicherheitsschnürschuhe S3
Die ABEBAtrade; Anatom schwarzen Sicherheitsschuhe S3 bestehen aus wasserfestem Glattleder und verfügen über eine rutschfeste PU2D-Außensohle.
113.48 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Ösenmaterial | Edelstahl |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16328071
|
ABEBA™
32256/49 |
49 |
113.48 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338071
|
ABEBA™
32256/50 |
50 |
113.48 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348071
|
ABEBA™
32256/51 |
51 |
113.48 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358071
|
ABEBA™
32256/52 |
52 |
113.48 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliTragekomfort, Robustheit und Langlebigkeit/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU-Außensohle mit doppelter Dichte/liliWasserfestes schwarzes Glattleder/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliKratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare ACC Wave-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD | |
Schwarz | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Halbschuhe | |
1 Paar | |
Wasser |
Schnüre | |
Edelstahl | |
Leder | |
Gehäuse Polyurethane2D | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Ja |