Learn More
Abeba™ Anatomische 32268 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke: Abeba™ 32268/45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Glattleder
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Metallfrei, durchstechsicher
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
32268 |
Schwarz | |
45 | |
Polyurethan | |
Stahl |