Learn More
Abeba™ Anatomische 32268 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke:  Abeba™ 32268/43
83.43 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15649567
  • 135.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Glattleder
  • Schwarz
  • Stahlzehenkappe
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Metallfrei, durchstechsicher
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Reflektierendes Material
  • Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Leder
Rutschfest
32268
Schwarz
43
Polyurethan
Stahl