Learn More
Abeba™ Anatomische 32130 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke: Abeba™ 32130/49
117.01 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
- Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
32130 |
Weiß | |
49 | |
Polyurethan | |
Stahl |