Learn More
Abeba™ Anatomische 32120 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke:  Abeba™ 32120/37
90.43 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15455764
  • 109.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • Stahlzehenkappe
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3582)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
  • Velcro-Klettverschluss
  • Als Fersen- und Fußerhöhung geeignet
  • Geeignet für hygienisch anspruchsvolle Bereiche
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Mikrofaser
Rutschfest
32120
Weiß
37
Polyurethan
Stahl