Learn More
Electrothermal™ Analoger Leistungsregler
Steuern der Stromversorgung für immer nur ein Laborgerät. Electrothermal™ analoger Leistungsregler ist für die Steuerung der Erwärmung von ohmschen Lasten für den Tischbetrieb konzipiert.
Marke:  Electrothermal™ 36223-02
Artikelnummer. 10724216
  • 314.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jeder Heizungsregler verfügt über 2 Glimmlampen: Weißes Neonlicht für “Power On” und bernsteinfarbenes Neonlicht für “Mantle/Bunsen-Heizung Ein”.
  • Der Regler kann im Uhrzeigersinn gedreht werden, um die Leistung zu erhöhen.
  • Wenn der Drehregler gedreht wird, pulsiert das gelbe Neonlicht des Heizungsreglers und zeigt damit an, dass die zu steuernde Anlage, z. B. Wasserkocher, Heizband, mit Strom versorgt wird.
  • Die Impulsfrequenz nimmt ab, wenn die Reglereinstellung erhöht wird
  • Bei maximaler Einstellung leuchtet das gelbe Neonlicht kontinuierlich.
  • Enthält eine Haltestangenklammer an der Rückseite jedes Heizungsreglers, um eine Stange mit einem Standarddurchmesser von 12.5 mm (1/2 Zoll) aufzunehmen.
  • Kurzes Netzkabel mit IEC-Buchse zum Anschließen an die ohmsche Last.
  • Für den Fall, dass eine Fernbedienung erforderlich ist, z. B. in einer Absauganlage, ist ein zusätzliches Verlängerungskabel erhältlich.
  • Montierbar auf Gerüsten oder Retortenständern mit Standarddurchmesser von 12 mm, kann aber auch mit einer Montagehalterung an der Wand oder direkt auf dem Tisch montiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
Analog
130 x 95 x 105 mm
1800 W
Temperature Controller
Heating Mantles
230 V
0.42 kg
50/60 Hz