Learn More
Fisherbrand™ Analoger Multitube Vortexer
Mischen Sie gleichzeitig bis zu 50 Proben.
2755.00 CHF
Spezifikation
Orbit | 3,6 mm |
---|---|
Drehzahlbereich | 1200 bis 2500 U/min |
Produkttyp | Vortexer für mehrere Röhrchen |
Höhe (angloamerikanisch) | 16 Zoll |
Höhe (metrisch) | 40,6 cm |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15549004
|
Fisherbrand™
80862898 |
230 V |
2755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mischen Sie gleichzeitig bis zu 50 Proben.
Die Vortexbewegung wird erzeugt, indem die obere Schale des Gefäßes sicher in Position gehalten wird, während sich die untere Schale frei in einer definierten, 3,6 mm exzentrischen Bahn bewegt.
- Permanent leistungsstarker Motor für den Dauerbetrieb für leises, geräuscharmes Mischen
- Die obere Platte sitzt zwischen zwei Stäben aus Edelstahl; abnehmbar für einfachen Probenzugriff
- Robuster, korrosionsbeständiger Edelstahlsockel
- Saugnapffüße dämpfen die Bewegung und verhindern ein Verrutschen
- Orbit: 3,6 mm
- Drehzahlbereich: 1200 bis 2400 U/min
- Automatische Zeitschaltuhr (0 bis 60 s für einfache Wiederholungsvorgänge)
- 5 Jahre Garantie
Spezifikation
3,6 mm | |
Vortexer für mehrere Röhrchen | |
40,6 cm | |
24,1 cm | |
38,1 cm | |
19 kg | |
50 |
1200 bis 2500 U/min | |
16 Zoll | |
9,5 in. | |
15 in. | |
42 lb. | |
Schaumstoff-Gestell mit 50 Plätzen, ein Trägermatten-Set, 92 in. abnehmbares dreiadriges Kabel und Stecker |