Learn More
Ohaus™ Analoger Hochleistungs-Vortexmischer VXHDAL für hohe Beanspruchung
Der OHAUS™ analoge Hochleistungs-Vortexmischer VXHDAL eignet sich mit seiner robusten Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
Marke: Ohaus™ 30392141
855.00 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Gewicht : 6.70000kg
Beschreibung
- Der analoge Hochleistungs-Vortexmischer von OHAUS ist ein analoger Mischer mit variabler Drehzahl, der für Dauerbetrieb ausgelegt ist
- Die robuste Konstruktion und der effiziente Motor ermöglichen den Dauerbetrieb des Mischers und die Handhabung aller Zubehörteile über den gesamten Drehzahlbereich
- Wählen Sie aus zwei Betriebsmodi: Touchmodus zum Mischen von Röhrchen durch drücken des Becherkopfs oder der Universalhalters mit Abdeckung; Einschaltmodus, wenn ein Zubehörteil für den Dauerbetrieb verwendet wird
- Inklusive Schaumstoffeinsatz für 1.5 ml- bis 2.0 ml-Mikroröhrchen
Spezifikation
4,9 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 0,13 A | |
Hochleistungs-Vortexmischer | |
24,10 x 16,80 cm | |
16,0 cm | |
24,10 cm | |
16,80 cm | |
VXHDAL |
Ein-Modus: 300 bis 2500 U/min, Touch-Modus: 300 bis 3500 U/min | |
0,13 A | |
EU-Stecker | |
6,30 in. | |
9,50 in. | |
6,60 in. | |
Vortexmischer, hohe Beanspruchung, VXHDAL, EU |