Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amyloid Beta (1-16)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
420.00 CHF - 573.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren | HPLC |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 1955.00 |
Produkttyp | Amyloid beta (1-16) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15447969
|
Thermo Scientific Chemicals
J66562.MA |
10 mg |
573.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15437969
|
Thermo Scientific Chemicals
J66562.#0 |
5 mg | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
Amyloid beta (1-16) | |
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys |
-30°bis -10 °C | |
1955.00 | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke