Learn More
Ammoniumthiocyanat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663240
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (AT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
MDL-Nummer MFCD00011428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumthiocyanat, Thiocyansäure, Ammoniumsalz, Ammoniumisothiocyanat, Ammoniumrhodanat, Ammoniumsulfocyanat, Ammoniumsulfocyanid, Rhodanin, Ammoniumsalz, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumthiocyanat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel NH4SCN
Beilstein 3595135
Formelmasse 76.12 mol
Reinheit (%) ≥99 % (AT)
Güte ACS/puriss. P. A
Glührückstand ≤0.02 % (als SO4)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium thiocyanate